missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-(2-Hydroxybutan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(2-Hydroxybutan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 172875-53-5 |
| Molekylær formel | C13H22N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethyl-4-(1-hydroxyl-1-methylpropyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O3/c1-5-8-9-14-10(12(16)18-7-3)11(15-9)13(4,17)6-2/h17H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15) |
| SMIL | O=C(C1=C(C(CC)(O)C)N=C(CCC)N1)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4-(2-hydroxybutan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vægt | 254.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?