Få mere at vide
Ethyl 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052520
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052520 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052520 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0383.200100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
CAS 88150-45-2
Analyt- eller komponentnavne Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H13 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-]
IUPAC navn ethyl 4-(2-azidoethoxy)-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 215.0906 g/mol