Få mere at vide
Ethyl 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate |
| CAS | 88150-45-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl (2-Azidoethoxy)acetoacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H13 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 4-(2-azidoethoxy)-3-oxo-, ethyl ester, 4-(2-Azidoethoxy)-3-oxobutanoic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4/c1-2-15-8(13)5-7(12)6-14-4-3-10-11-9/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(=O)COCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | ethyl 4-(2-azidoethoxy)-3-oxobutanoate |
| Vis mere |