Få mere at vide
Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate |
| CAS | 53531-01-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H26 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. H (EP), Trimetazidine Imp. H (EP), Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity H, Trimetazidine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O5/c1-5-24-17(20)19-10-8-18(9-11-19)12-13-6-7-14(21-2)16(23-4)15(13)22-3/h6-7H,5,8-12H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCN(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate |
| Vis mere |