Få mere at vide
Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052438
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052438 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052438 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0539.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate
CAS 53531-01-4
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride Imp. H (EP), Trimetazidine Imp. H (EP), Ethyl 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine-1-carboxylate, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity H, Trimetazidine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O5/c1-5-24-17(20)19-10-8-18(9-11-19)12-13-6-7-14(21-2)16(23-4)15(13)22-3/h6-7H,5,8-12H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)N1CCN(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)CC1
IUPAC navn ethyl 4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 338.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 338.1842 g/mol