Få mere at vide
Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051938
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051938 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051938 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
CAS 125743-80-8
Analyt- eller komponentnavne ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H24 Cl F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 4-[(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate, Loratadine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(CC1)C2(F)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
IUPAC navn Ethyl 4-(8-chlor-11-fluoro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yl)piperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 402.89
Mængde 50 mg
Formel vægt 402,151 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.