missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate, 97+%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15499107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499107 5 g 5g
15409117 250 mg 250mg
15489107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15499107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52400.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80518-57-6
Molekylær formel C13H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 234.30
MDL nummer MFCD04973340
InChI nøgle OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperazin-1-yl benzoate, ethyl 4-1-piperazinyl benzoate, 4-piperazin-1-yl-benzoic acid ethyl ester, 1-4-ethoxycarbonylphenyl piperazine, ethyl 4-1-piperazino benzoate, ethyl 4-piperazin-1yl benzoate, benzoic acid, 4-1-piperazinyl-, ethyl ester, 4-piperazin-1-yl benzoic acidethylester, 4-1-piperazinyl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2761178
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate
Mængde 5 g
IUPAC navn ethyl 4-piperazin-1-ylbenzoate
Formel vægt 234.3
Procent renhed ≥97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.