Få mere at vide
Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409117 250 mg 250mg
15489107 1 g 1g
15499107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52400.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80518-57-6
Molekylær formel C13H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 234.30
MDL nummer MFCD04973340
InChI nøgle OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperazin-1-yl benzoate, ethyl 4-1-piperazinyl benzoate, 4-piperazin-1-yl-benzoic acid ethyl ester, 1-4-ethoxycarbonylphenyl piperazine, ethyl 4-1-piperazino benzoate, ethyl 4-piperazin-1yl benzoate, benzoic acid, 4-1-piperazinyl-, ethyl ester, 4-piperazin-1-yl benzoic acidethylester, 4-1-piperazinyl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2761178
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate
Mængde 250 mg
IUPAC navn ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
Formel vægt 234.3
Procent renhed ≥97%