Få mere at vide
Ethyl 4-(1-Methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052618
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052618 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052618 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 4-(1-Methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester
CAS 3543-72-4
Analyt- eller komponentnavne (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H17 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, Ethyl 4-(1-methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)butanoate
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn ethyl 4-(1-methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate
Molekylvægt (g/mol) 291.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 291.1219 g/mol