Få mere at vide
Ethyl 4-(1-Methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-(1-Methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester |
| CAS | 3543-72-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (1-Methyl-5-nitrobenzimidazolyl-2)-butanoic Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolebutyric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, Ethyl 4-(1-methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-3-21-14(18)6-4-5-13-15-11-9-10(17(19)20)7-8-12(11)16(13)2/h7-9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 4-(1-methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)butanoate |
| Vis mere |