missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| CAS | 144689-93-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H20 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine Maleate, 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester, 1H-Imidazole-4-carboxylic acid, 5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-, ethyl ester (9CI), 2-Propyl-5-(1-hydroxy-1-methylethyl)-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1nc(c([nH]1)C(=O)OCC)C(C)(C)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?