Få mere at vide
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423755 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10423755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 381550010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16205-84-8
MDL nummer MFCD00074886
InChI nøgle QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 568601
IUPAC navn ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
SMIL CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Farve Colorless
Tæthed 0.8970g/mL
Kogepunkt 92.0°C to 96.0°C (28.0 mmHg)
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H14O2Si
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCOOCH2CH3
Brydningsindeks 1.4410 to 1.4430
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.897
Synonym ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
Molekylvægt (g/mol) 170.28
Formel vægt 170.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.