Få mere at vide
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolat, 98 %
Artikelnummer. 15440428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440428 25 g 25g
15430428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53517.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 16205-84-8 | C8H14O2Si | 170,283 g/mol
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat blev anvendt til fremstilling af 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat blev anvendt til fremstilling af 4
-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16205-84-8
Molekylær formel C8H14O2Si
Molekylvægt (g/mol) 170.283
MDL nummer MFCD00074886
InChI nøgle QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
PubChem CID 568601
IUPAC navn ethyl-3-trimethylsilylprop-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 92 °C til 96 °C (28 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Mængde 25 g
Flammepunkt 71 °C (75° °C)
Brydningsindeks 1.441
Tæthed 0.897
Lineær formel (CH3)3SiC≡CCO2CH2CH3
Beilstein 1767850
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand.
Formel vægt 170.28
Procent renhed 98%