Få mere at vide
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl-3-(trimethylsilyl)propiolat blev anvendt til fremstilling af 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 92°C to 96°C (28mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | (CH3)3SiC≡CCO2CH2CH3 |
| Beilstein | 1767850 |
| Flammepunkt | 71°C (160°F) |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. |
| Formel vægt | 170.28 |
| Procent renhed | 98% |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| Mehr anzeigen |