Få mere at vide
Ethyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254278 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254278 5 g 5g
15264278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254278 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155377-19-8
Molekylær formel C7H7F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.14
MDL nummer MFCD00052083
InChI nøgle VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
IUPAC navn ethyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 140.0°C to 147.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 208.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.