Få mere at vide
Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate, (E)+(Z), 96%
Artikelnummer. 11392207
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392207 10 g 10g
11382207 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09688.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24490-03-7 | C7H9F3O2 | 182.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24490-03-7
Molekylær formel C7H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 182.14
MDL nummer MFCD00040846
InChI nøgle OSZLARYVWBUKTG-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, ethyl 3-trifluoromethyl crotonate, cis + trans, ethyl e-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoate, e-3-trifluoromethyl-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5838607
IUPAC navn ethyl-(E)-4,4,4-trifluor-3-methylbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)\C=C(/C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(trifluoromethyl)crotonate
Navn note (E)+(Z)
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.378
Mængde 10 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1910081
Formel vægt 182.14
Procent renhed 96%