Få mere at vide
Ethyl-3-trifluormethyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480164
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480164 5 g 5g
11470164 1 g 1g
11490164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13609.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 155377-19-8 | C7H7F3N2O2 | 208.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155377-19-8
Molekylær formel C7H7F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 208.14
MDL nummer MFCD00052083
InChI nøgle VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 596095
IUPAC navn ethyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Mængde 5 g
Formel vægt 208.14
Procent renhed 97%