Få mere at vide
Ethyl 3-thiopheneacetate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10236580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10236580 10 mL Glass bottle 10ml
1 options
Artikelnummer. 10236580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 241910100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-thiopheneacetate
Navn note 98%
CAS 37784-63-7
Farve Colorless to Brown
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 97.0°C to 98.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 103°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H10O2S
Brydningsindeks 1.5090 to 1.5110
MDL nummer MFCD00005472
Mængde 10 mL
Beilstein 18, III, 4066
Specifik vægtfylde 1.12
Synonym ethyl thiophene-3-acetate, ethyl 3-thienylacetate, ethyl 3-thiopheneacetate, ethyl 2-thiophen-3-yl acetate, 3-thiopheneacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-thienylacetate #, acmc-1afw1, ethyl 2-3-thienyl acetate, bidd:gt0101, ethyl 2-thiophen-3-ylethanoate
InChI nøgle FZBNQIWPYCUPAP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC1=CSC=C1
IUPAC navn ethyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 170.23
PubChem CID 520865
Formel vægt 170.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid