Få mere at vide
Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate |
| CAS | 104372-23-8 |
| Molekylær formel | C5 H5 N O3 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMIL | OS(=O)(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | Pyridin-3-sulfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.163 |
| Formel vægt | 158.999 |