Få mere at vide
Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoat, TRC
Artikelnummer. 30373422
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30373422 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30373422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE926483500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-[(Tetrahydropyranyl)oxy]butanoate
CAS 104372-23-8
Molekylær formel C5 H5 N O3 S
Mængde 500 mg
Synonym 3-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-butanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)butanoate
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
SMIL OS(=O)(=O)c1cccnc1
IUPAC navn Pyridin-3-sulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 159.163
Formel vægt 158.999