Få mere at vide
Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11470220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470220 1 g 1g
11480220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50678.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 916791-97-4 | C10H16N2O2 | 196.25 g/mol
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazol-5-carboxylat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazol-5-carboxylat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 916791-97-4
Molekylær formel C10H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00173782
InChI nøgle RCXMILPYEKVQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-tert-butyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-tert-butyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-tert-butyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-1,1-dimethylethyl-, ethyl ester, maybridge3_006722, acmc-1cr14
PubChem CID 2743509
IUPAC navn ethyl-5-tert-butyl-lH-pyrazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%