Få mere at vide
Ethyl 3-Pyridylacetate, TRC
Artikelnummer. 30380359
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30380359 25 g
1 options
Artikelnummer. 30380359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92587025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Pyridylacetate
CAS 39931-77-6
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 25 g
Synonym (3-Pyridyl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(Pyridin-3-yl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(Pyridin-3-yl)acetate, Ethyl 3-Pyridineacetate, Ethyl 3-Pyridinylacetate, Ethyl 3-Pyridylacetate, NSC 76091, Pyridin-3-ylacetic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1cccnc1
IUPAC navn ethyl 2-pyridin-3-ylacetate
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079