Få mere at vide
Ethyl 3-pyridylacetate, 99%
Artikelnummer. 10249563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10249563 5 g Glasflaske 5g
10697642 25 g Glasflaske 25g
10336510 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10249563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118920050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39931-77-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39931-77-6
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00006411
InChI nøgle RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-3-yl acetate, ethyl 3-pyridineacetate, 3-pyridineacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-3-pyridyl-, ethyl ester, pyridin-3-yl-acetic acid ethyl ester, 3-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-pyridyl acetate, pubchem20506, ethyl-3-pyridyl-acetate
PubChem CID 96490
IUPAC navn ethyl-2-pyridin-3-ylacetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-pyridylacetate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 80°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)CH2COOC2H5
Brydningsindeks 1.4990 to 1.501
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.08
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske