Få mere at vide
Ethyl-3-pyridinacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437836 5 g 5g
11447836 25 g 25g
11457836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14768.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39931-77-6 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39931-77-6
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00006411
InChI nøgle RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-3-yl acetate, ethyl 3-pyridineacetate, 3-pyridineacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-3-pyridyl-, ethyl ester, pyridin-3-yl-acetic acid ethyl ester, 3-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-pyridyl acetate, pubchem20506, ethyl-3-pyridyl-acetate
PubChem CID 96490
IUPAC navn ethyl-2-pyridin-3-ylacetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-pyridineacetate
Tæthed 1.086
Kogepunkt 79°C to 80°C (0.4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 5 g
Beilstein 123827
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.