Få mere at vide
Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoat, TRC
Artikelnummer. 30373921
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30373921 5 g
1 options
Artikelnummer. 30373921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9256205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate
CAS 103041-38-9
Molekylær formel C10H14N2O2
Mængde 5 g
Synonym N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12)
SMIL CCOC(=O)CCNc1ccccn1
IUPAC navn Ethyl3-(pyridin-2-ylamino)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.1055