Få mere at vide
Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(Pyridin-2-ylamino)propanoate |
| CAS | 103041-38-9 |
| Molekylær formel | C10H14N2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-2-Pyridinyl-beta-alanine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)6-8-12-9-5-3-4-7-11-9/h3-5,7H,2,6,8H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOC(=O)CCNc1ccccn1 |
| IUPAC navn | Ethyl3-(pyridin-2-ylamino)propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.1055 |