Få mere at vide
Ethyl 3-phenylpropionat, TRC
Product Code. 30378191
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Product Code. Mængde
30378191 25 g
1 options
Product Code. 30378191 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE92572025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamic acid ethyl ester
CAS 2021-28-5
Molekylær formel C11 H14 O2
Mængde 25 g
Synonym Benzenepropanoic acid, ethyl ester, Hydrocinnamic acid, ethyl ester (6CI,8CI), 3-Phenylpropanoic acid ethyl ester, 3-Phenylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylpropanoate, Ethyl 3-phenylpropionate, Ethyl benzenepropanoate, Ethyl dihydrocinnamate, Ethyl hydrocinnamate, NSC 126040
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC navn ethyl 3-phenylpropanoat
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Formel vægt 178.0994