Få mere at vide
Ethyl 3-phenylpropionat, 98+%
Descripción
Ethyl-3-phenylpropionat bruges som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt. Det bruges også til syntese af pyrimidinbaserede hæmmere af cyclin-afhængige kinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 3-phenylpropionat anvendes som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt. Det bruges også til syntese af pyrimidinbaserede hæmmere af cyclin-afhængige kinaser.
Opløselighed
Blandbar med olier og ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-phenylpropionate |
| Tæthed | 1.016 |
| Kogepunkt | 118 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | 107 °C (224 °F) |
| Brydningsindeks | 1.494 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1910432 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med olier og ethanol. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 178.23 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.