Få mere at vide
Ethyl 3-phenylpropionat, 98+%
Beskrivelse
Ethyl-3-phenylpropionat bruges som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt. Det bruges også til syntese af pyrimidinbaserede hæmmere af cyclin-afhængige kinaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 3-phenylpropionat anvendes som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt. Det bruges også til syntese af pyrimidinbaserede hæmmere af cyclin-afhængige kinaser.
Opløselighed
Blandbar med olier og ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-phenylpropionate |
| Tæthed | 1.016 |
| Kogepunkt | 118 °C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | 107 °C (224 °F) |
| Brydningsindeks | 1.494 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1910432 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med olier og ethanol. Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 178.23 |
| Procent renhed | ≥98% |