Få mere at vide
Ethyl 3-(p-Menthane-3-carboxamido)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(p-Menthane-3-carboxamido)acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO3/c1-5-19-14(17)9-16-15(18)13-8-11(4)6-7-12(13)10(2)3/h10-13H,5-9H2,1-4H3,(H,16,18)/t11-,12+,13-/m1/s1 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 269.199 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |