Få mere at vide
Ethyl 3-Oxohept-6-enoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-oxohept-6-enoate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-3-5-6-8(10)7-9(11)12-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3 |
| Formel vægt | 170.0943 |