Få mere at vide
Ethyl 3-Oxododecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Oxododecanoate |
| CAS | 67342-99-8 |
| Molekylær formel | C14 H26 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCC(=O)CC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 3-oxododecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.354 |
| Formel vægt | 242.188 |