Få mere at vide
Ethyl 3-Oxo-4-aza-5Alpha-androst-1-ene-17Beta-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-19(24)16-7-6-14-13-5-8-17-21(3,12-10-18(23)22-17)15(13)9-11-20(14,16)2/h10,12-17H,4-9,11H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14-,15-,16+,17+,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 345.2304 |