Få mere at vide
Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3O3/c1-2-18-12(17)5-8(16)3-7-4-10(14)11(15)6-9(7)13/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| Formel vægt | 260.066 |