Få mere at vide
Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate |
| CAS | 51725-82-7 |
| Molekylær formel | C12H14O3 |
| MDL nummer | MFCD03424817 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(OCC)CC(C1=CC=CC=C1C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Procent renhed | 95% |