Få mere at vide
Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate |
| CAS | 157766-27-3 |
| Molekylær formel | C11H9F3O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3O3/c1-2-17-9(16)5-8(15)6-3-4-7(12)11(14)10(6)13/h3-4H,2,5H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1F |
| IUPAC navn | ethyl 3-oxo-3-(2,3,4-trifluorophenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.18 |
| Formel vægt | 246.0504 |