Få mere at vide
Ethyl 3-Nitrobenzylideneacetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Nitrobenzylideneacetoacetate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO5/c1-3-19-13(16)12(9(2)15)8-10-5-4-6-11(7-10)14(17)18/h4-8H,3H2,1-2H3/b12-8+ |
| Formel vægt | 263.0794 |