Få mere at vide
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)akrylat, 99+%
Artikelnummer. 10790941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10790941 25 g Glasflaske 25g
11965341 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10790941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269630250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 924-99-2 | C7H13NR.2 | 143,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-99-2
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00144269
InChI nøgle MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC navn ethyl-(E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 17.0°C to 18.0°C
Farve Orange til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Brydningsindeks 1.5105 to 1.5125
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Solubility in water: 90g/L (25 c)
Formel vægt 143.19
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.