Få mere at vide
Ethyl 3-Methylpyrazole-4-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Methylpyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 85290-78-4 |
| Molekylær formel | C7 H10 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMIL | CCOC(=O)c1c[nH]nc1C |
| IUPAC navn | ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vægt | 154.0742 |