Få mere at vide
Ethyl 3-methylisoxazol-4-carboxylat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate |
| Kogepunkt | 64 °C (0,6 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.4595 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1072756 |
| Formel vægt | 155.15 |
| Procent renhed | 97% |