Få mere at vide
Ethyl 3-methylisoxazol-4-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11389125
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389125 1 g 1g
11399125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389125 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16362.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 20328-15-8 | C7H9NO3 | 155,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20328-15-8
Molekylær formel C7H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 155.153
MDL nummer MFCD01075736
InChI nøgle AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 317668
IUPAC navn ethyl-3-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CON=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate
Kogepunkt 64°C (0.6 mmHg)
Brydningsindeks 1.4595
Mængde 1 g
Beilstein 1072756
Formel vægt 155.15
Procent renhed 97%