Få mere at vide
ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride |
| CAS | 1305712-15-5 |
| Molekylær formel | C9H21N.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N.ClH/c1-5-7-8(3)9(4)10-6-2;/h8-10H,5-7H2,1-4H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCC(C)C(C)NCC |
| IUPAC navn | N-ethyl-3-methylhexan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.73 |
| Formel vægt | 179.1441 |