missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate |
| CAS | 1020719-41-8 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H9 O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl3-(trideuteriomethylsulfanyl)propanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.24 |
| Formel vægt | 151.0746 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?