missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionat, TRC

Artikelnummer. 30388577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30388577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92510250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Molekylær formel C6 2H3 H9 O2 S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
IUPAC navn ethyl3-(trideuteriomethylsulfanyl)propanoat
Molekylvægt (g/mol) 151.24
Formel vægt 151.0746
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.