Få mere at vide
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat, 97%
Beskrivelse
Ethyl-3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat bruges som thyreoideahæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat bruges som thyreoideahæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, chloroform og acetone. Let opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate |
| Smeltepunkt | 122 °C til 126 °C |
| pH | 5.0 til 7.0 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 144339 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,1798 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ethanol, kloroform og acetone. Let opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 186.24 |
| Procent renhed | 97% |