Få mere at vide
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11358045
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358045 25 g 25g
11348045 5 g 5g
11368045 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08218.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22232-54-8 | C7H10N2O2S | 186.229 g/mol
Ethyl-3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat bruges som thyreoideahæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazolin-1-carboxylat bruges som thyreoideahæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, chloroform og acetone. Let opløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22232-54-8
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.229
MDL nummer MFCD00027421
InChI nøgle CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
IUPAC navn ethyl-3-methyl-2-sulfanylidenimidazol-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate
Smeltepunkt 122°C to 126°C
pH 5.0 to 7.0
Mængde 25 g
Beilstein 144339
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,1798
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. Sightly soluble in water.
Formel vægt 186.24
Procent renhed 97%