missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylate, TRC

Artikelnummer. 30376743
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376743 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376743 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92486010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylate
CAS 3885-38-9
Molekylær formel C12H12N2O2
Mængde 10 mg
Synonym 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylquinoxaline, 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2/c1-3-16-12(15)11-8(2)13-9-6-4-5-7-10(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1nc2ccccc2nc1C
IUPAC navn ethyl 3-methylquinoxaline-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 216.24
Formel vægt 216.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.