Få mere at vide
Ethyl 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylate |
| CAS | 3885-38-9 |
| Molekylær formel | C12H12N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylquinoxaline, 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O2/c1-3-16-12(15)11-8(2)13-9-6-4-5-7-10(9)14-11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nc2ccccc2nc1C |
| IUPAC navn | ethyl 3-methylquinoxaline-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.24 |
| Formel vægt | 216.0899 |