Få mere at vide
Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, 95%
Artikelnummer. 10770901 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10770901 5 g Glasflaske 5g
10381124 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10770901 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203800050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20201-24-5
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00009122
InChI nøgle CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
IUPAC navn ethyl-3-methyl-2-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Farve Gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 62°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 43°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4090 to 1.413
Mængde 5 g
Beilstein 03, 683
Specifik vægtfylde 0.98
Formel vægt 144.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.