Få mere at vide
Ethyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC
Artikelnummer. 30375963
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30375963 10 g
1 options
Artikelnummer. 30375963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92506510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
CAS 638-10-8
Molekylær formel C7H12O2
Mængde 10 g
Synonym 3-Methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate, Ethyl 3-Methylcrotonate, Ethyl Dimethylacrylate, Ethyl Isobutenoate, Ethyl Isopropylideneacetate, Ethyl Senecioate, Ethyl beta,beta-Dimethylacrylate, Ethyl beta-Methylcrotonate, NSC 61853, NSC 99208
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C=C(C)C
IUPAC navn ethyl 3-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0837