missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 3-Methyl-2-butenoate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-Methyl-2-butenoate-d6 |
| CAS | 53439-15-9 |
| Molekylær formel | C7 2H6 H6 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=CC(=O)OCC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)but-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.21 |
| Formel vægt | 134.1214 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?