Få mere at vide
Ethyl 3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| Smeltepunkt | 80 °C til 83 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4192 |
| Synonym | ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843 |
| Formel vægt | 154.17 |
| Procent renhed | 97% |