Få mere at vide
Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485043
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485043 5 g 5g
11475043 1 g 1g
11495043 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12304.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4027-57-0 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4027-57-0
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00052514
InChI nøgle BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC navn ethyl-5-methyl-lH-pyrazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Mængde 5 g
Beilstein 4192
Synonym ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%